Få mere at vide
Memmert™ Universalovn UF med tvungen luftkonvektion & SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12677007 Shop alle Memmert produkter
Elektriske krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12677007
Brand: Memmert™ UF750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UF.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med TFT-farveskærm i HD
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 26,4 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type SingleDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Tvungen
Kapacitet (metrisk) 749 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Tørreovn
Vise 1 TFT-farveskærm i HD (SingleDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Isolering Fuldt isolerede døre i rustfrit stål med 2-punkts låsning (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 30 kg
Model- UF750
Antal hylder 14
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 1040 x 1200 mm
Dimensioner (L x B x H) 1224 x 1726 x 784 mm
Længde (metrisk) 784 mm
Bredde (metrisk) 1224 mm
Bredde (metrisk) interiør 1040 mm
Højde (metrisk) 1720 mm
Højde (metrisk) interiør 1200 mm
Dybde (metrisk) 784 mm
Dybde (metrisk) interiør 600 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 288 kg
Vægt (metrisk) 217 kg
Elektriske krav 400 V, 50/60 Hz
Spænding 400 V
Watt 7000 W
Frekvens 50 Hz