Få mere at vide
Memmert™ Universalovn UF med tvungen luftkonvektion & SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12676987 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Elektriske krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Hver
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Hver
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Hver
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 l Hver
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Hver
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l -
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l -
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l -
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12676987 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF75
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UF.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med TFT-farveskærm i HD
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Specifications
Kapacitet (engelsk) 2,7 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type SingleDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Tvungen
Kapacitet (metrisk) 74 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Tørreovn
Vise 1 TFT-farveskærm i HD (SingleDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Model- UF75
Antal hylder 6
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 560 mm
Dimensioner (L x B x H) 585 x 944 x 514 mm
Længde (metrisk) 514 mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 944 mm
Højde (metrisk) interiør 560 mm
Dybde (metrisk) 514 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 87 kg
Vægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1800/2500 W
Frekvens 50/60 Hz