Få mere at vide
Memmert™ Universalovn UF med tvungen luftkonvektion & SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12656997 Shop alle Memmert produkter
Elektriske krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12656997
Brand: Memmert™ UF160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UF.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med TFT-farveskærm i HD
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,9 kubikfod
Certificeringer/compliance DVE, EAC, GS, CE, cUL
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type SingleDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Tvungen
Kapacitet (metrisk) 161 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Tørreovn
Vise 1 TFT-farveskærm i HD (SingleDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Model- UF160
Antal hylder 8
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 560 x 720 mm
Dimensioner (L x B x H) 745 x 1104 x 584 mm
Længde (metrisk) 584 mm
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 1104 mm
Højde (metrisk) interiør 720 mm
Dybde (metrisk) 584 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 122 kg
Vægt (metrisk) 96 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1800/3200 W
Frekvens 50/60 Hz