Få mere at vide
Memmert™ Varmluftsterilisator med tvungen luftcirkulation med SingleDISPLAY
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Dybde (metrisk) Udvendig:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Dybde (metrisk) kammer:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Højde (metrisk) Udvendig:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 1 Pt100-sensorer Klasse A i 4-leder-kredsløb, der gensidigt overvåger og overtager ydeevnen ved samme temperaturværdi
- SingleDISPLAY: Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farveskærme
- Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
- Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
- Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
- Tre frit valgbare temperaturværdier
- Juster efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
- Tvungen luftcirkulation af en ganske luftturbine, justerbar i 10% trin for hvert segment individuelt
- Udluftningsforbindelse med spærreklap
- AtmoCONTROL-software på en USB stick til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-interface eller USB havn
- Visuelle og akustiske alarmer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dybde (metrisk) Udvendig | 684 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 256 l |
| Dybde (metrisk) kammer | 500 mm |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1183 mm |
| Model- | SF260 |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C til 250 °C |
| Vise | LED |
| Vægt (metrisk) | 110 kg |
| Vis mere |