Få mere at vide
Forasartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Forasartan |
| CAS | 145216-43-9 |
| Molekylær formel | C23 H28 N8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[(3,5-Dibutyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-2-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]pyridine, SC 52458 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N8/c1-3-5-11-21-25-22(12-6-4-2)31(28-21)16-17-13-14-20(24-15-17)18-9-7-8-10-19(18)23-26-29-30-27-23/h7-10,13-15H,3-6,11-12,16H2,1-2H3,(H,26,27,29,30) |
| SMIL | CCCCc1nc(CCCC)n(Cc2ccc(nc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)n1 |
| IUPAC navn | 5-[(3,5-dibutyl-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-2-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.522 |
| Formel vægt | 416.244 |