Få mere at vide
Eppendorf™ Skuffereol til U410 Model Upright ULT frysere
Beskrivelse
- Produkttype: Skuffereol til opretstående ULT frysere
- Materiale: Aluminium
- Mål (D x B x H): 563 mm x 140 mm x 231 mm
- Box Footprint: 133 mm x 133 mm
- Kassehøjde: 53 mm
- Beskrivelse: Indeholder (max.) 16 frysebokse, 4 kasser pr. skuffe, 4 skuffer
- Til brug med (udstyr): CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F440-serien, U410-serien og CryoCube™ F740-serien (5-rums) opretstående frysere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | Kryobokse (133 x 133 x 53 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 16 |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Køleopbevaring |
| Til brug med (udstyr) | CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F440-serien, U410-serien og CryoCube™ F740-serien (5-rums) opretstående frysere |
| Antal stativer | 1 |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |