Få mere at vide
Hirschmann™ Plastbund og sikkerhedsring
Mængde:
100 ml
250 ml
Beskrivelse
- Til målecylindre
- Uden base
- Fås til at passe til en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Produkttype | Fod med beskyttelsesring |
| Til brug med (applikation) | Til målecylinder |
| Mængde | 100 ml |