Beskrivelse
- Dykrøret kan trinløst justeres til tøndedybden
- Til tønder op til 220L
- Velegnet til ståltønder med R 2 tommer gevind
- Gevindadapter til kommercielt tilgængelige beholdere og luftfiltre til ultraren aftapning fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 20 l/min |
| Inkluderer | Afgangsrør, tilslutningsgevind 2 tommer. |
| Til brug med | Opløsningsmidler og brandfarlige væsker, fødevarer |
| Dybde (metrisk) | 95 cm |
| Type | Opløsningsmiddel pumpe |
| Certificeringer/compliance | Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1 |
| Materiale | Rustfrit stål V2A, PTFE (tætninger) |