Få mere at vide
Buerkle™ Foddrevet opløsningsmiddelpumpe med afgangsslange og stophane
Artikelnummer. 10223924 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
20 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10223924 20 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10223924 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56033000
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Buerkle™ Foddrevet opløsningsmiddelpumpe med afgangsslange og stophane til påfyldning af væsker med høj renhed, såsom opløsningsmidler.
  • Hældning af brændbare væsker - Alle medium-kontaktende dele er lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) og PTFE. Bürkles antistatiske sæt kan bruges til at jorde pumpen til dispensering af brændbare væsker, så der ikke dannes elektrostatisk ladning.
  • Beskyttelse mod farlige dampe - På grund af cylinderskruesamlingen og stophanen kan beholderen og pumpen lukkes hermetisk. Så ingen farlige dampe kan slippe ud efter dispensering. Dette beskytter både sundhed og miljø.
  • Robust og praktisk design - Den solide, holdbare industrielle version af opløsningsmiddelpumpen sikrer en lang levetid. Pumpen arbejder efter overtryksprincippet. Et overtryk opbygges i tanken med fodaktuatoren, hvilket tvinger væsken ud af beholderen. Nem fodbetjening af pumpen med fodaktuator giver begge hænder fri til dispensering. Luftslangen kan hurtigt og nemt til- og frakobles med den praktiske clipsforbindelse
  • Dykrøret kan trinløst justeres til tøndedybden
  • Til tønder op til 220 liter
  • Velegnet til ståltønder med R 2 tommer gevind
  • Gevindadapter til kommercielt tilgængelige beholdere og luftfiltre til ultraren aftapning fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Opløsningsmidler
Flowhastighed 20 l/min.
Inkluderer Gevindforbindelse 2 tommer, afgangsslange og stophane
Åbningsstørrelse (engelsk) 0.51 in.
Åbningsstørrelse (metrisk) 13 mm
Vægt (metrisk) 4.3975 kg
Dybde (metrisk) 95 cm
Pumpens rørlængde 95 cm
Modstandsegenskaber Solvents
Certificeringer/compliance Eksplosionskategorierne IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Materiale Rustfrit stål, PTFE
Produkttype Foddrevet opløsningsmiddelpumpe
Til brug med (udstyr) Solvents and Flammable Liquids, Foodstuffs, For containers up to ca. 220 liter
Til brug med (applikation) Opløsningsmidler og brandfarlige væsker, fødevarer