Få mere at vide
Gilac™ Fødevareprøvebeholdere med låg
Artikelnummer. p-200009544
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Mængde:
5 pakker
7 pakker
Artikelnummer. 17958671
Brand: Gilac™ G160450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fødevareprøvebeholdere med låg er designet specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder. Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
  • Pakke med beholdere til fødevareprøver.
  • Beholdere specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder.
  • Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Farve Diverse
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 120 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Mængde 5 pakker
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm