Få mere at vide
Gilac™ Fødevareprøvebeholdere med låg
Artikelnummer. 17958671
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Mængde:
5 pakker
7 pakker
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
17958671 3 l 5 pakker
17958821 3 l 7 pakker
17948851 8 l 5 pakker
17918531 8 l 7 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17958671 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G160450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.19 DKK
    386.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.34 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fødevareprøvebeholdere med låg er designet specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder. Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
  • Pakke med beholdere til fødevareprøver.
  • Beholdere specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder.
  • Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Farve Diverse
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 120 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm
Mængde 5 pakker
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm