Få mere at vide
Gilac™ Fødevareprøvebeholdere med låg
Artikelnummer. 17918531
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Mængde:
5 pakker
7 pakker
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
17918531 8 l 7 pakker
17958671 3 l 5 pakker
17958821 3 l 7 pakker
17948851 8 l 5 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17918531 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G160480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1438.50 DKK
    1038.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 400.46 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fødevareprøvebeholdere med låg er designet specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder. Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
  • Pakke med beholdere til fødevareprøver.
  • Beholdere specielt til opbevaring af fødevareprøver, der overholder HACCP cateringstandarder.
  • Mærker vaskes ikke af, heller ikke i maskinen.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Farve Diverse
Højde (engelsk) 6,3''
Højde (metrisk) 160 mm
Længde (engelsk) 19,3 tommer.
Længde (metrisk) 491 mm
Mængde 7 pakker
Bredde (engelsk) 13,3 tommer
Bredde (metrisk) 337 mm