Få mere at vide
Jenway™ Food pH electrode with S7 connector for use with Model 430
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type: Combination
- End Type: Flat
- pH Range: 0-14
- Temperature Range: 0 to 80°C
- Body Material: Epoxy
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Combination, Refillable |
| Knudepunkt | Porous PTFE |
| Materiale | Epoxy Body |
| pH-område | 0 to 14 |
| Type påfyldningsopløsning | 4M KCl/AgCl Partial Gel |
| Intern reference | AgCl |
| Isopotentielt punkt | 0±20mV |
| Svartid | 95% of final reading in 10 seconds |
| Hældning | 59.16 mV ±3mV at 25°C |
| Temperaturområde (metrisk). | 0°C to 80°C |
| Vis mere |