Få mere at vide
Testo™ Fødevaregennemtrængningssonde
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fødevaregennemtrængningssonde |
| Til brug med (udstyr) | testo 926, testo 735 |
| Type | Termoelement type T |
| Til brug med (applikation) | Måling af madens kernetemperatur |
| Inkluderer | Fast 1,5 m kabel |
| Længde (metrisk) | 114.3 mm |