Få mere at vide
Cole-Parmer Slange til mad, mælk og mejeriprodukter
Artikelnummer. 30054386 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-3/4 tommer.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1-1/8 tommer.
1-3/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
15/16 tommer.
2''
2-1/2 in.
2-1/4 tommer.
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (engelsk) Indre | Diameter (engelsk) Ydre |
|---|---|---|
| 30054386 | 1/2 tomme. | 5/8 tommer. |
| 30053820 | 7/16 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053883 | 5/8 tommer. | 7/8 tommer. |
| 30054151 | 1 tomme | 1-1/4 tommer. |
| 30054383 | 1/8 tommer | 3/16 tommer |
| 30053978 | 3/4 tommer | 1-1/4 tommer. |
| 30053488 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. |
| 30054067 | 2'' | 2-1/2 in. |
| 30054227 | 1/4 tommer | 3/8 tommer |
| 30054042 | 3/16 tommer | 1/4 tommer |
| 30053281 | 7/8 tommer. | 1-1/8 tommer. |
| 30053989 | 1/16 tommer. | 1/8 tommer |
| 30054246 | 1/2 tomme. | 11/16 tommer |
| 30054359 | 3/8 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053778 | 3/32 tommer. | 5/32 tommer. |
| 30053934 | 5/16 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053031 | 1-3/4 tommer. | 2-1/4 tommer. |
| 30053964 | 1/8 tommer | 1/4 tommer |
| 30054289 | 1 tomme | 1-1/2 in. |
| 30054087 | 5/8 tommer. | 15/16 tommer. |
| 30052931 | 3/4 tommer | 1 tomme |
| 30053664 | 1-1/4 in. | 1-1/2 in. |
| 30053367 | 5/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30054272 | 1-1/2 in. | 2'' |
| 30053166 | 5/8 tommer. | 13/16 tommer. |
| 30054018 | 5/16 tommer | 1/2 tomme. |
| 30054363 | 3/4 tommer | 1-1/8 tommer. |
| 30053077 | 1/2 tomme. | 3/4 tommer |
| 30053125 | 3/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30053911 | 3/16 tommer | 5/16 tommer |
| 30053311 | 1 tomme | 1-3/8 tommer. |
| 30053239 | 1/4 tommer | 1/2 tomme. |
| 30053472 | 1/4 tommer | 7/16 tommer |
| 30054196 | 3/8 tommer | 1/2 tomme. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
30054386
Leverandør
Cole-Parmer
Leverandørnr.
5012167
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Krystalklar til visuel inspektion og flowovervågning. Ikke-giftig, lugtfri og smagsfri. Glatte, ikke-porøse og fleksible slanger fremmer en sanitær væskebane. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 1/2 tomme. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5/8 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Nej |
| Farve | Klar |