Få mere at vide
Cole-Parmer Slange til mad, mælk og mejeriprodukter
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-3/4 tommer.
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
2''
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/4 tommer.
1-1/8 tommer.
1-3/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
15/16 tommer.
2''
2-1/2 in.
2-1/4 tommer.
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Beskrivelse
Krystalklar til visuel inspektion og flowovervågning. Ikke-giftig, lugtfri og smagsfri. Glatte, ikke-porøse og fleksible slanger fremmer en sanitær væskebane. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 2'' |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2-1/2 in. |
| Steriliseringsmetode | Nej |
| Farve | Klar |