Få mere at vide
Gilac™ Fødevarekontaktbeholder med sorte håndtag
Artikelnummer. 17918411
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17918411 50 l
1 options
Artikelnummer. 17918411 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.21 DKK
    482.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 229.01 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fødevarekontaktbeholder med sorte håndtag er let at manipulere takket være dens håndtag.
  • Rund 50 L madbeholder med håndtag.
  • Låg fås som ekstraudstyr.
Tekniske data
Produkttype Fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Form Rund
Volumen (engelsk) 13,2 gal.
Volumen (metrisk) 50 l