Få mere at vide
Gilac™ Fødevarekontakt certificeret palle
Artikelnummer. 17958551
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17958551 600 x 400 x 120 mm
17918571 800 x 1200 x 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958551 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G052262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.50 DKK
    794.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 307.76 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Food Contact Certified Pallet er ideel til at udstyre kølerum til forberedelsesområde.
  • Fødevarekontakt certificeret plastpalle.
  • Ideel til at udstyre kølerum til forberedelsesområde.
  • Bæreevne ved stationær: 600 kg
  • Bæreevne i bevægelse: 400 kg
  • Opbevaring forbudt på stativer: pallernes puder er uforenelige med stativernes skinner.
Tekniske data
Produkttype Aero Tote Palle
Farve Sort
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 120 mm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 120 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm