Få mere at vide
Gilac™ Fødevarekontakt certificeret palle
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
Beskrivelse
- Fødevarekontakt certificeret plastpalle.
- Ideel til at udstyre kølerum til forberedelsesområde.
- Bæreevne ved stationær: 600 kg
- Bæreevne i bevægelse: 400 kg
- Opbevaring forbudt på stativer: pallernes puder er uforenelige med stativernes skinner.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Aero Tote Palle |
| Farve | Sort |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 800 x 1200 x 120 mm |
| Højde (engelsk) | 4,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (engelsk) | 31,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Bredde (engelsk) | 47,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 1200 mm |