Få mere at vide
Brady™ Mad- og drikkevareskilte og etiketprintersæt til Storbritannien
Artikelnummer. 17595146
Artikelnummer. 17595146
Brand: Brady™ 311115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg sikkerheden og effektiviteten af din mad- eller drikkevarefabrik med dette komplette sikkerhedsskilt- og etiketprintersæt.
  • Design og print nemt professionelle mad- eller drikkevaresikkerhedsskilte, rørmarkører og etiketter, når du har brug for dem
  • Udskriv utrolig hurtigt med automatisk opsætning, indbygget tastatur og touchscreen-grænseflade
  • Skab pålidelige etiketter, der er modstandsdygtige over for udvaskning og ikke smuldrer, når de udsættes for rengøringsmidler eller tryk
  • Beskyt fødevareforarbejdningen fuldstændigt med metaldetekterbare skilte, der muliggør yderligere beskyttelse mod forurening
Tekniske data
Display Type LCD-berøringsskærm
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 260 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Sprog bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionel), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, koreansk, norsk, Polere, portugisisk, russisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB
Model- S3100
Udskrivningshastighed 76 mm/s
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady™ Workstation Basic Design Suite
Konnektortyper Ethernet, USB
Vægt (metrisk) 9.1 kg
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, fareidentifikation, temperaturmærkning
garanti 1 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer S3100-QY-UK-FnB