Få mere at vide
Fonofos, TRC
Artikelnummer. 30397836
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30397836 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30397836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF684000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fonofos
CAS 944-22-9
Molekylær formel C10 H15 O P S2
Mængde 100 mg
Synonym Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Fonofos, Difonate, Difonatul, Dyfonat, Dyfonate, Dyfonate 10G, Dyfonate 20G, Dyphonate, Fonofos, Fonophos, N 2790, O-Ethyl S-phenyl ethyldithiophosphonate, O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonodithioate, Stauffer N 2790, Phosphonodithioic acid, P-ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H15OPS2/c1-3-11-12(13,4-2)14-10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=S)(CC)Sc1ccccc1
IUPAC navn ethoxy-ethyl-phenylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 246.33
Formel vægt 246.0302