Få mere at vide
Fomepizol, TRC
Artikelnummer. 30401761
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401761 5 g
30398962 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6804005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7554-65-6
Molekylær formel C4 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Synonym 1H-Pyrazole, 4-methyl-, Pyrazole, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-1H-pyrazole, 4-MP, 4-Methylpyrazole, Antizol, Fomepizole
IUPAC navn 4-methyl-1H-pyrazol
SMIL Cc1cn[nH]c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fomepizole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 82.0531