missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047079
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Artikelnummer. 11328496

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17548.06

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Det bruges i applikationer som inkluderer pumpe- og kompressorrensning, affedtning, afvanding, damptæppe, flammepunktsreduktion og fjernelse af sporrester. Det fungerer som et fortyndingsmiddel ved påføring af mere tyktflydende PFPE-væsker og -fedt.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69991-67-9
Molekylær formel C3F6
Molekylvægt (g/mol) 150.023
MDL nummer MFCD01323324
InChI nøgle HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
PubChem CID 8302
IUPAC navn 1,1,2,3,3,3-hexafluorprop-1-en
SMIL C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fomblin YR-1800
Tæthed 1.92
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.304

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.