Få mere at vide
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338496
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338496 25 g 25g
11328496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11338496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17548.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det bruges i applikationer som inkluderer pumpe- og kompressorrensning, affedtning, afvanding, damptæppe, flammepunktsreduktion og fjernelse af sporrester. Det fungerer som et fortyndingsmiddel ved påføring af mere tyktflydende PFPE-væsker og -fedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69991-67-9
Molekylær formel C3F6
Molekylvægt (g/mol) 150.023
MDL nummer MFCD01323324
InChI nøgle HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
PubChem CID 8302
IUPAC navn 1,1,2,3,3,3-hexafluorprop-1-en
SMIL C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fomblin YR-1800
Tæthed 1.92
Opløselighedsinformation Svært at blande i vand.
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.304