Det bruges i applikationer som inkluderer pumpe- og kompressorrensning, affedtning, afvanding, damptæppe, flammepunktsreduktion og fjernelse af sporrester. Det fungerer som et fortyndingsmiddel ved påføring af mere tyktflydende PFPE-væsker og -fedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.