Få mere at vide
Folpet, TRC
Artikelnummer. 17961195
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961195 25 g
17924415 10 g
17952375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40200025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-07-3
Molekylær formel C9 H4 Cl3 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 296.56
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
IUPAC navn 2-(trichlormethylsulfanyl)isoindol-1,3-dion
SMIL ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folpet
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Formel vægt 294.9028
Procent renhed >95%