Få mere at vide
Folpet-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folpet D4 |
| CAS | 1327204-12-5 |
| Molekylær formel | C9 2H4 Cl3 N O2 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Folpet D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.58 |
| Formel vægt | 298.9279 g/mol |
| Vis mere |