Få mere at vide
Folpet 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317578
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317578 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317578 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13890000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folpet
CAS 133-07-3
Analyt- eller komponentnavne Folpet
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H4 Cl3 N O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
SMIL ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(trichlormethylsulfanyl)isoindol-1,3-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 296.56
Mængde 1 ml
Formel vægt 294,9028 g/mol