Få mere at vide
Folpet 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folpet |
| CAS | 133-07-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Folpet |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Vis mere |