missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Folinic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folinic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58-05-9 |
| Farve | Light Green |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23N7O7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | leucovorin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (528.05 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?