Få mere at vide
Folin-Ciocalteus reagens, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Flydende reagens kommer i ravgul Winchester-flaske |
| Produkttype | Folin-Ciocalteus reagens |
| Mængde | 100 mL |