Få mere at vide
Folin og Ciocalteus phenolreagens, 2.0N, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431092 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431092 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11431092 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219518690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1136.22 DKK / 500ml
    Spare 58.78 DKK
    4% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Folin and Ciocalteu's phenol reagent is used in the Lowry method for determining protein concentration and as a spray reagent in chromatographic procedures.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent
Navn note 2.0N
CAS 10102-25-7, 10102-40-6, 7647-01-0, 10213-10-2, 7664-38-2
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium Sulfate Monohydrate, hydrochloric acid, Sodium Tungstate, Dihydrate, ACS, phosphoric acid