Få mere at vide
Folic Acid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11443074
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11443074 5 g Amber Glass 5g
11423074 10 g Amber Glass 10g
11433074 25 g Amber Glass 25g
10637165 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443074 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25195
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Folic Acid is used in cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-30-3
Molekylær formel C19H19N7O6
Molekylvægt (g/mol) 441.404
InChI nøgle OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic Acid
Smeltepunkt 250°C
Farve Yellow to Orange
Tæthed 1.59g/cm³
pH 4.0 to 4.8
Antændelsesrest 0.3% max.
Tab ved tørring 8.5% max.
Analyseprocentområde ≥95.0 %
Emballage Amber Glass
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4248
Formel vægt 441.39
Procent renhed 95.0% min.
Fysisk form Powder or Solid