Få mere at vide
Folinsyredihydrat, TRC
Artikelnummer. 30006556
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30006556 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30006556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF680328500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic Acid Dihydrate
CAS 75708-92-8
Molekylær formel C19H19N7O6 . 2(H2O)
Mængde 500 mg
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, hydrate (1:2), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, dihydrate (9CI), Folic acid dihydrate, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid dihydrate
InChI formel InChI=1S/C19H19N7O6.2H2O/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28;;/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30);2*1H2/t12-;;/m0../s1
SMIL O.O.NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1
Molekylvægt (g/mol) 477.4