Få mere at vide
Folic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folic Acid-d4 |
| CAS | 171777-72-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H4 H15 N7 O6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl-2,3,5,6-d4]-, L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl-2,3,5,6-d4]- (9CI), N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl-2,3,5,6-d4]-L-glutamic acid, Folic acid-d4, Folic acid D4 (benzoyl-2,3,5,6-D4), Vitamin B9-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NCc2cnc3nc(N)nc(O)c3n2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methylamino]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.42 |
| Vis mere |