Få mere at vide
Folinsyre, krystallinsk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443539
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443539 25 g 25g
15453539 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60833.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Vitamin B9. Et B-kompleks vitamin, der er nødvendigt for kroppen til at producere røde blodlegemer Folinsyre fungerer som et vitamin (hæmatopoietisk), et ernæringstilskud og et kostbehov for fjerkræ. Det spiller også en vigtig rolle i dannelsen af S-adenosylmethionin og i syntesen og reparationen af DNA og RNA. Ydermere tjener det som et essentielt vitamin til erythropoiesis. Det bruges også til behandling af methanolforgiftning. Ud over dette bruges det til behandling og forebyggelse af folatmangel og megaloblastisk anæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vitamin B9. Et B-kompleks vitamin, der er nødvendigt for kroppen til at producere røde blodlegemer Folinsyre fungerer som et vitamin (hæmatopoietisk), et ernæringstilskud og et kostbehov for fjerkræ. Det spiller også en vigtig rolle i dannelsen af S-adenosylmethionin og i syntesen og reparationen af DNA og RNA. Ydermere tjener det som et essentielt vitamin til erythropoiesis. Det bruges også til behandling af methanolforgiftning. Ud over dette bruges det til behandling og forebyggelse af folatmangel og megaloblastisk anæmi.
Opløselighed
Opløselig i natriumhydroxid, eddikesyre, phenol, pyridin, alkalihydroxider, carbonater, varm fortyndet saltsyre og svovlsyre. Lidt opløseligt i vand, methanol, ethanol og butanol. Uopløseligt i acetone, chloroform, ether og benzen.
Noter
Lys- og varmefølsom. Inkompatibel med tungmetalioner, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-30-3
Molekylær formel C19H19N7O6
Molekylvægt (g/mol) 441.404
MDL nummer MFCD00079305
InChI nøgle OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic acid
Farve Gul til Orange
Mængde 25 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Opløselighedsinformation Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene.
Formel vægt 441.41
Fysisk form Krystallinsk