Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Folinsyre, 97%, ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Folic acid |
| Navn note | Pure |
| Smeltepunkt | 250.0°C |
| Farve | Gul til Orange |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 4248 |
| Specifik rotationstilstand | + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH) |
| Vis mere |