Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Folinsyre, 97%, ren
Artikelnummer. 10398680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10398680
Brand: Thermo Scientific Chemicals 216630500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-30-3
Molekylær formel C19H19N7O6
Molekylvægt (g/mol) 441.4
MDL nummer MFCD00079305
InChI nøgle OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic acid
Navn note Pure
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Merck Index 15, 4248
Specifik rotationstilstand + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Specifik rotation + 20.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formel vægt 441.4
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver