Få mere at vide
Folic Acid, ≥95%
Artikelnummer. 11435162 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11435162 25 g
1 options
Artikelnummer. 11435162 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219466525
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic Acid
CAS 59-30-3
Farve Gul til Orange
Molekylær formel C19H19N7O6
Mængde 25 g
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
InChI nøgle OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
Molekylvægt (g/mol) 441.404
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Formel vægt 441.4
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Pulver