Få mere at vide
Folic acid, 95-102%
Artikelnummer. 15435239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435239 5 g 5g
15445239 25 g 25g
15455239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Folinsyre og dens derivater er essentielle mediatorer af et-kulstofmetabolisme i celler. Det er især vigtigt for at hjælpe med hurtig celledeling og vækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-30-3
Molekylær formel C19H19N7O6
Molekylvægt (g/mol) 441.404
MDL nummer MFCD00079305
InChI nøgle OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Folic acid
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 100781
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.6mg/ml),1 M NaOH (50mg/ml),methanol (slightly),diluted acids,and alkaline solutions.
Formel vægt 441.41
Fysisk form Pulver