missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Folic Acid-13C5, TRC

Artikelnummer. 30009424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009424 5 mg -
30009815 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6803035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1207282-75-4
Molekylær formel 13C5 C14 H19 N7 O6
Molekylvægt (g/mol) 446.36
Synonym L-Glutamic-1,2,3,4,5-13C5 acid, N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic-1,2,3,4,5-13C5 acid, Folic acid-13C5, Folic acid 13C5 (glutamic acid 13C5), Vitamin B9 13C5
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino](1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanedioic acid
SMIL NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)cnc2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Folic acid-13C5
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
Formel vægt 446.1565
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.