Få mere at vide
Slice™ Sammenfoldelig Utility Kniv
Artikelnummer. 16473639
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16473639 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16473639 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.74 DKK
    369.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.77 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Slice™ Folding Utility Knife er en kraftig kniv med finger-friendly™ klinge, der er sikker at røre ved og skærer effektivt.
  • Kraftig værktøjskniv kombinerer styrke og sikkerhed
  • Funktioner a finger-friendly™ male unikt til Slice™ hvilket betyder, at den er sikker at røre ved, mens den stadig skærer materialer effektivt.
  • Komfortabel fingerløkke til sikre og kontrollerede snit
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Quick-release lås
  • Inkluderer en bælteclips
  • Sendes med en afrundet spids sikkerhedsklinge, men er kompatibel med en valgfri spids spids klinge.
  • Bladene er kemisk inerte, ikke-magnetiske, ikke-ledende og ruster aldrig.
  • Installeret klingetype: Afrundet spids
  • Holdbart metalhåndtag
  • Ambidextrous design
  • Færre bladskift reducerer skader og lavere omkostninger
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • 100 procent zirconiumoxid klinge
  • Kompatible klinger: 10526, 10528
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Produkttype Brugskniv
Til brug med (udstyr) 10526, 10528 klinge
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (metrisk) 110 mm
Materiale Kulstofstål, aluminium, polyamid, rustfrit stål, zirconiumoxid
Farve Sort/orange
Til brug med (applikation) Industriel skæring
Inkluderer 1 afrundet spids keramisk 10526 klinge
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 5,91 oz.
Vægt (metrisk) 167.5 g
Bredde (engelsk) 1.30 tommer.
Bredde (metrisk) 33 mm