Få mere at vide
MULTIROIR Foldevogn
Artikelnummer. 17256850
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
250/300 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17256850 250/300 kg
1 options
Artikelnummer. 17256850 Leverandør MULTIROIR Leverandørnr. 65022
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Foldevogn
  • Forstærket PP top, 35 mm tyk
  • Lydløse hjul diam 100 mm
  • 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med bremse
  • Bæreevne 250/300 kg
  • Lille model ideel til 600 x 400 europa containere
  • Leveres adskilt, nem at samle
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 250/300 kg
Farve Sort
Dimensioner (L x B) 74 x 50 cm
Til brug med (applikation) Transport af alle typer produkter
Til brug med (udstyr) Til 600 x 400 Europa-containere
Vægt (metrisk) 250 kg