Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Foldede håndklæder
Artikelnummer. p-8000811
Dimensioner (L x B):
25 x 21 cm
Ply:
2-lags
Artikelnummer. 10771283
Brand: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1542204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge ZVG Zellstoff Vertrieb™ Foldede håndklæder i enten 2-lags eller 3-lags foldede papirformer. De fås også i forskellige størrelser, mængder og farver.
  • ZetForm ™l køkkenrullesystem
  • Forskellige farver
  • Forskellige tykkelser
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (metrisk) 21 cm
Materiale AIRFLEX stof
Dimensioner (L x B) 25 x 21 cm
Ply 2-lags