Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Foldede håndklæder
Artikelnummer. 10771283
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25 x 21 cm
Ply:
2-lags
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Ply
10771283 25 x 21 cm 2-lags
1 options
Artikelnummer. 10771283 Leverandør ZVG Zellstoff Vertrieb™ Leverandørnr. 1542204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.42 DKK
    257.64 DKK / Pakke med 3200
    Spare 27.78 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Bruge ZVG Zellstoff Vertrieb™ Foldede håndklæder i enten 2-lags eller 3-lags foldede papirformer. De fås også i forskellige størrelser, mængder og farver.
  • ZetForm ™l køkkenrullesystem
  • Forskellige farver
  • Forskellige tykkelser
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (metrisk) 21 cm
Materiale AIRFLEX stof
Dimensioner (L x B) 25 x 21 cm
Ply 2-lags