Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Foldet håndklæde dispenser
Artikelnummer. 15294149
Skift visning
Montering:
Vægmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
15294149 Vægmontering Hver
1 options
Artikelnummer. 15294149 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    226.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 433.06 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Dispenserer sammenfoldede håndklæder uden at skulle røre ved dispenseren. Aquarius™ Foldet håndklædedispenser inkluderer en skjult lås til genopfyldning og et tilpasseligt vindue til at måle genopfyldningsbehov.
  • Problemfri vedligeholdelse holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug
  • Elegant og moderne design med en hvid, højglans, let at rengøre finish
  • Skjult lås til genopfyldning
  • Tilpasset vindue til at måle genopfyldningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde dispenser
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 39.9 x 26.5 x 13.6 cm
Længde (engelsk) 10,7 tommer
Længde (metrisk) 39.9 cm
Bredde (engelsk) 10,4 tommer
Bredde (metrisk) 26.5 cm
Højde (engelsk) 5,4 tommer
Højde (metrisk) 13.6 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Til brug med (applikation) For at reducere forurening
Mængde 1 stk.