Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Fold og snap rørstativer
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Stillinger:
40
60
90
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Kompatibel med 5-30 ml reagensglas
- Polypropylen stativer sendes fladt i ét stykke
- Nem at samle, fold blot og klik sammen
- Åbent design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur
- Rackdesign er optimeret til rørstabilitet
- Kan bruges i vandbade
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Produkttype | Rørstativ |
| Oversigt | Fold og snap rørstativ |
| Array | 6 x 15 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Rør (5 til 30 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 90 |
| Form | Rectangular, Rounded Corners |
| Hylder | 3 Tiers |
| Show More |