Beskrivelse
- Kompatibel med 5-30 ml reagensglas
- Polypropylen stativer sendes fladt i ét stykke
- Nem at samle, fold blot og klik sammen
- Åbent design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur
- Rackdesign er optimeret til rørstabilitet
- Kan bruges i vandbade
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fold og snap rørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (5 til 30 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 90 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Reagensglasholder |
| Vis mere |