Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Fold og snap rørstativer
Artikelnummer. 16223812 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Stillinger:
40
60
90
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Farve Pakningsstørrelse
16223812 40 Blå Hver
16233812 40 Rød Hver
16243812 40 Hvid Hver
16253812 40 Gul -
16203822 60 Blå -
16213822 60 Rød -
16223822 60 Hvid Hver
16263812 90 Blå -
16273812 90 Rød -
16283812 90 Hvid -
16293812 90 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16223812 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS243071B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.20 DKK
    88.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.16 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Fold and Snap Tube Racks er en økonomisk og holdbar løsning til opbevaring af reagensglas.
  • Kompatibel med 5-30 ml reagensglas
  • Polypropylen stativer sendes fladt i ét stykke
  • Nem at samle, fold blot og klik sammen
  • Åbent design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur
  • Rackdesign er optimeret til rørstabilitet
  • Kan bruges i vandbade
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt Fold og snap rørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (5 til 30 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Reagensglasholder
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Størrelse 9,8 x 4,2 x 2,8 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 9,8 x 4,2 x 2,8 tommer.
Længde (metrisk) 24.9 cm
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 20 mm
Vægt (engelsk) 0.35 lb.
Produkttype Rørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 7.2 cm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 10.8 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.