Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Fold og snap rørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16203822 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Stillinger:
40
60
90
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16203822
Brand: Heathrow Scientific™ HS243077B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fold and Snap Tube Racks er en økonomisk og holdbar løsning til opbevaring af reagensglas.
  • Kompatibel med 5-30 ml reagensglas
  • Polypropylen stativer sendes fladt i ét stykke
  • Nem at samle, fold blot og klik sammen
  • Åbent design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur
  • Rackdesign er optimeret til rørstabilitet
  • Kan bruges i vandbade
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Oversigt Fold og snap rørstativ
Array 5 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (5 til 30 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 60
Form Rectangular, Rounded Corners
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Reagensglasholder
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Størrelse 9,6 x 4,2 x 2,8 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 9,6 x 4,2 x 2,8 tommer.
Længde (metrisk) 24.5 cm
Længde (engelsk) 9,6''
Bredde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Højde (metrisk) 7.2 cm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 16 mm
Vægt (engelsk) 0.35 lb.