Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Fold og snap rørstativ, 60-brønde
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 5-15 mL rør, 60 brønde (16 mm brønddia.)
- Polypropylen stativer sendes fladt i ét stykke
- Kan bruges i vandbade
- Åbent koncept gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur
- Rackdesign er optimalt for rørstabilitet
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Oversigt | Fold og snap rørstativ |
| Array | 5 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 2 etager |
| Vis mere |